Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 202
Para aplicaciones de filtración de laboratorio rutinarias y no esenciales, como química general, farmacología, emulsiones, pruebas de petróleo, jabones y detergentes
Marca:  Cytiva 5202-400
Detalles adicionales : Peso : 1.27100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12495372
  • 97.75€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para aplicaciones de filtración de laboratorio rutinarias y no esenciales, como química general, farmacología, emulsiones, pruebas de petróleo, jabones y detergentes
  • Retentividad: Partículas gruesas cristalinas grandes: de 15 a 19 μm
  • Velocidad de filtración: media-rápida
  • Color: blanco
  • Material: celulosa
  • Grosor: 0,29mm
  • Contiene aditivos resistentes a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
Velocidad media
0,29 mm
40 cm
15-19 μm
202
15,7 in