Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 202
Código de producto. p-3207760
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
32 cm
33 cm
40 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15590763 20 cm paquete de 100
11727217 12,5 cm paquete de 100
11737217 15 cm paquete de 100
11304260 18,5 cm paquete de 100
11767217 32 cm paquete de 100
11707217 9 cm paquete de 100
10430262 11 cm paquete de 100
12495372 40 cm paquete de 100
11954175 24 cm paquete de 100
15500773 33 cm paquete de 100
11334260 25 cm paquete de 100
11 options
Código de producto. 15590763
Marca: Cytiva 5202200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de filtración de laboratorio rutinarias y no esenciales, como química general, farmacología, emulsiones, pruebas de petróleo, jabones y detergentes
Para aplicaciones de filtración de laboratorio rutinarias y no esenciales, como química general, farmacología, emulsiones, pruebas de petróleo, jabones y detergentes.
  • Retentividad: Partículas gruesas cristalinas grandes: de 15 a 19 μm
  • Velocidad de filtración: media-rápida
  • Color: blanco
  • Material: celulosa
  • Grosor: 0,29mm
  • Contiene aditivos resistentes a la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 202 20 cm 100/paquete
Formato Disco
Tamaño de poro 15-19 μm
Caudal Media
Para utilizar con (aplicación) Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Más rápido que el grado 201 y retiene grandes partículas gruesas cristalinas. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria.
Grado 202
Cantidad 100/Pk.
Diámetro (métrico) 20 cm