Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cualitativo suave Reeve Angel 201: Círculos
Para aplicaciones de filtración de laboratorio, rutinarias y no esenciales.
6.40€ - 54.40€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Caudal | Media lenta |
Para utilizar con (aplicación) | Un filtro para análisis cualitativo general para un análisis rutinario menos esencial. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria. |
Grado | 201 |
Porosidad | Medio fino |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11314240
|
Cytiva
5201-185 |
18,5 cm |
19.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11787207
|
Cytiva
5201-240 |
24 cm |
30.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11747207
|
Cytiva
5201-110 |
11 cm |
8.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11797207
|
Cytiva
5201-320 |
32 cm |
50.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11324240
|
Cytiva
5201-150 |
15 cm |
13.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15550763
|
Cytiva
5201-330 |
33 cm |
54.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11737207
|
Cytiva
5201-090 |
9 cm |
6.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Retentividad: media-fina (de 7 a 14 μm)
- Velocidad de filtración: lenta-media
- Color: Blanco
Specifications
Circulares | |
Un filtro para análisis cualitativo general para un análisis rutinario menos esencial. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria. | |
Medio fino |
Media lenta | |
201 | |
100/paq. |