Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cualitativo suave Reeve Angel 201: Círculos
Para aplicaciones de filtración de laboratorio, rutinarias y no esenciales.
Marca: Cytiva 5201-150
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Retención: medio-fino (7-14μ m)
- Velocidad de filtración: media-lenta
- Color: Blanco
Especificaciones
201 15 cm 100/paquete | |
Media lenta | |
201 | |
100/paq. | |
15 cm |
Circulares | |
Un filtro para análisis cualitativo general para un análisis rutinario menos esencial. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria. | |
Medio fino | |
15,0 cm |