Learn More
Cytiva Whatman™ Quadrant Folded Filter Papers
Saves users valuable time and provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses
Marca: Cytiva 10380006
Detalles adicionales : Peso : 0.85810kg
Descripción
- Ahorra el tiempo necesario para adaptar círculos plegados en cuadrantes a embudos de filtro cónicos en análisis repetitivos o múltiples.
- Las aplicaciones típicas incluyen: análisis gravimétrico para numerosos componentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero
- Un filtro primario para separar la materia sólida de los extractos acuosos en el análisis general del suelo, la determinación cuantitativa de sedimentos en la leche y como filtro puro de limpieza de grado analítico para soluciones previas a la espectrometría de absorción atómica (AA)
- Utilizar como filtro de alta pureza en la recogida de elementos de traza y radionucleidos de la atmósfera
- Sin ceniza: 0,7 % de ceniza como máximo para los grados 4 a 44
- Adecuado para una amplia gama de procedimientos críticos de filtración analítica
Especificaciones
95 g/m2 | |
Plegado | |
Embudos de filtración cónicos en análisis repetitivos o múltiples | |
500/paq. | |
Papel filtro |
Contenido de ceniza:0,007 % | |
Celulosa | |
Grado 40 | |
210 μm | |
150 mm |