Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno Whatman™ Puradisc™ FP13, 0,2μm, estéril
Los filtros de jeringa Whatman Puradisc de la división Life Sciences de Cytiva combinan calidad superior con rentabilidad. Son muy adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de hasta 100 ml.
201.00€ - 204.00€
Especificaciones
Material | Celulosa regenerada |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 1,3 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) sin pigmentos |
Código de producto | Marca | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10503642
|
Cytiva
10462945 |
Luer Lock hembra | Luer-slip macho |
204.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11359334
|
Cytiva
10462940 |
Luer Lock hembra | Mini-punta |
201.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- De la gama Puradisc FP30
- Ocho opciones de material diferentes
- Opciones de diámetros de filtro de jeringa de 4mm, 13mm y 30mm para adaptarse al volumen de muestra
- Gama de tamaños de poro para retener diversidad de partículas
- Estériles (opcional), envasados en blíster de grado médico
- Formato de punta de tubo opcional para una dispensación precisa en un microvial
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
Estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
5,2 bares (75 psi) |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
13 mm |