Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno Whatman™ Puradisc™ FP13, 0,2μm, estéril
Los filtros de jeringa Whatman Puradisc de la división Life Sciences de Cytiva combinan calidad superior con rentabilidad. Son muy adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de hasta 100 ml.
Marca: Cytiva 10462940
190.95 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
- De la gama Puradisc FP30
- Ocho opciones de material diferentes
- Opciones de diámetros de filtro de jeringa de 4mm, 13mm y 30mm para adaptarse al volumen de muestra
- Gama de tamaños de poro para retener diversidad de partículas
- Estériles (opcional), envasados en blíster de grado médico
- Formato de punta de tubo opcional para una dispensación precisa en un microvial
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Celulosa regenerada | |
Estéril | |
< 25 μl | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bares (75 psi) |
Filtro de jeringa Puradisc FP13 mm RC, 0.2 μm, estéril, con mini-punta (50 unidades) | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Mini-punta | |
13 mm |