Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno Puradisc™ de 25 mm
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
179.00€ - 1730.00€
Specifica
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Área de filtración | 4,2 cm2 |
Volumen (métrico) | Hasta 100 ml |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11304694
|
Cytiva
6786-2502 |
0,2 μm | 50 |
179.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11344694
|
Cytiva
6788-2502 |
0,2 μm | 200 |
585.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11373305
|
Cytiva
6790-2502 |
0,2 μm | 1000 |
1730.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11313315
|
Cytiva
6790-2504 |
0,45 μm | 100 |
1390.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11354694
|
Cytiva
6788-2504 |
0,45 μm | 200 |
610.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11314694
|
Cytiva
6786-2504 |
0,45 μm | 50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descrizione
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
- Fabricados con polipropileno de profundidad (DpPP)
- Tolerancia alta y uniforme al calor y la tensión mecánica.
- Membrana ligeramente hidrófoba
- Resistentes a una amplia variedad de disolventes orgánicos.
Specifica
No estéril | |
4,2 cm2 | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |