Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno Puradisc™ de 25 mm
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
Marca: Cytiva 6786-2502
160.58 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
- Diámetro: 25mm
- Volumen de muestra de hasta 100 ml
- Volúmenes de retención bajos para la máxima recuperación de muestras
- Microfibra de vidrio opcional
- Esterilizable en autoclave a 121 ºC
- Preparación de muestras acuosas para HPLC
- Preparación de muestras biológicas
- Soluciones de tampón
- Soluciones salinas
- Medios de cultivo tisular
- Soluciones de irrigación
- Aislamiento estéril
Especificaciones
Filtro de jeringa de polipropileno Puradisc 25, de 0,2 μm (50 unidades) | |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
Luer macho | |
50 piezas | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |
Polipropileno | |
No estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
50 | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |