Learn More
Cytiva Filtros en línea Polydisc
Filtros versátiles y económicos diseñados para la filtración de grandes volúmenes de muestras
Marca: Cytiva 6724-5045
Detalles adicionales : Peso : 3.17510kg
Descripción
Filtros versátiles y económicos diseñados para la filtración de grandes volúmenes de muestras
- Filtre hasta 1 l con un único dispositivo
- Se puede utilizar junto con una jeringa o conectado en línea (manguera con DI de 6 a 10 mm) mediante mangueras dentadas
- La carcasa de polipropileno de alta pureza mantiene la pureza de muestra
- Dispositivos de filtración de 50 mm
- Esterilizable en autoclave
- Ligero (11,5 g)
- Para medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, soluciones de recuento de partículas, preparaciones de productos farmacéuticos. Membrana de polietersulfona de alto rendimiento (baja unión de proteínas y sin surfactantes).
- El prefiltro de microfibra de vidrio amplía la vida útil de la membrana y filtra de forma eficaz muestras altamente contaminadas.
- Tapón de esterilidad en la salida (opcional).
- Sin residuos de EtO. Las conexiones dentadas se adaptan a varios tamaños de tubos. Integridad comprobable (método de punto de burbuja). Sellados en su propio blíster transparente de “calidad médica” en un paquete de estante de protección.
- Se utiliza en sistemas de ventilación, en línea, de escape para entornos de crecimiento, gases limpios o estériles, disolventes, reactivos, secado de gases, resinas fotosensibles. Membrana de PTFE hidrófoba ideal para soluciones químicamente agresivas, reactivos y disolventes orgánicos.
- Carcasa resistente a productos químicos. Integridad comprobable (métodos in situ de presión de rotura de agua o de punto de burbuja) Bioseguro
Especificaciones
Polydisc AS, membrana de PES, 0,45 μm, estéril (10 unidades) | |
0,45 μm | |
20,4 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Polydisc AS | |
Filtro en línea |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Filtración de muestras de mayor volumen | |
Manguera con boquilla de tubo de 6 a 10 mm de DI. | |
Paquete de 10 | |
50 mm |