Learn More
Cytiva Filtros en línea Polydisc
Filtros versátiles y económicos diseñados para la filtración de grandes volúmenes de muestras
159.00€ - 540.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Filtración de muestras de mayor volumen
Material de la carcasa Polipropileno (PP)
Conexión de entrada (métrico) Manguera con boquilla de tubo de 6 a 10 mm de DI.
Diámetro (métrico) 50 mm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Material (membrana) Tamaño de poro Tipo Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material (membrana) Tamaño de poro Tipo Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11349194
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6724-5045
Poliestersulfona (PES) 0,45 μm Filtro en línea Paquete de 10
201.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
11324634
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6720-5045
Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,45 μm Polydisc TF Paquete de 10
159.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
11314634
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6720-5002
Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,2 μm Polydisc TF Paquete de 10
168.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
11334634
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6721-5010
Polipropileno 1 μm Polydisc TF Paquete de 10
168.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
11359194
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6724-5145
Poliestersulfona (PES) 0,45 μm Polydisc AS Paquete de 50
540.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Filtros versátiles y económicos diseñados para la filtración de grandes volúmenes de muestras
  • Filtre hasta 1 l con un dispositivo
  • Se puede utilizar junto con una jeringa o conectado en línea (manguera con DI de 6 a 10 mm) mediante mangueras dentadas
  • La carcasa de polipropileno de alta pureza mantiene la pureza de la muestra
  • Dispositivos de filtración de 50 mm
  • Esterilizables en autoclave
  • Ligeros (11.5 g)
Polydisc AS (solución acuosa)
  • Para medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, soluciones de recuento de partículas, preparaciones de productos farmacéuticos. Membrana de polietersulfona de alto rendimiento (baja unión de proteínas y sin surfactantes)
  • El prefiltro de microfibra de vidrio amplía la vida útil de la membrana y filtra de forma eficaz muestras altamente contaminadas
  • Tapón de esterilidad en salida (opcional)
  • Sin residuos de EtO. Las conexiones dentadas se adaptan a varios tamaños de tubos. Integridad comprobable (método de punto de burbuja). Sellados en su propio blíster transparente de calidad médica en un paquete de estante de protección
Polydisc TF
  • Se utiliza en sistemas de ventilación, en línea, de escape para entornos de crecimiento, gases limpios o estériles, disolventes, reactivos, secado de gases, resinas fotosensibles. Membrana de PTFE hidrófoba ideal para soluciones químicamente agresivas, reactivos y disolventes orgánicos
  • Carcasa resistente a productos químicos. Integridad comprobable (métodos in situ de presión de rotura de agua o de punto de burbuja) Bioseguro“”
Especificaciones
Especificaciones
Filtración de muestras de mayor volumen
Polipropileno (PP)
Manguera con boquilla de tubo de 6 a 10 mm de DI.
50 mm