Learn More
Cytiva Cápsulas de filtro desechables Polydisc
Unidad totalmente de polipropileno
Marca: Cytiva 6728-5100
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- Para muestras acuosas y de disolventes
- Amplia compatibilidad con disolventes
- Aptas para la filtración de grandes volúmenes de hasta 1 l de muestras acuosas y de disolventes
† La parte cónica interior admite Luer macho.
Especificaciones
Filtro Polydisc HD, polipropileno, 10,0 μm (10 unidades) | |
10 μm | |
Polipropileno (PP) | |
10 piezas | |
Hasta 1000 ml |
Polipropileno | |
20,4 cm2 | |
Boquilla escalonada de (1/4 a 3/8 in.) | |
10 | |
50 mm |