Learn More
Cytiva Cápsulas de filtro desechables Polydisc
Unidad totalmente de polipropileno
168.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Polipropileno |
---|---|
Área de filtración | 20,4 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Estilo de entrada | Boquilla escalonada de (1/4 a 3/8 in.) |
N.° por paquete | 10 piezas |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11344644
|
Cytiva
6728-5050 |
5 μm |
168.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10103931
|
Cytiva
6728-5100 |
10 μm |
168.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para muestras acuosas y de disolventes
- Amplia compatibilidad con disolventes
- Aptas para la filtración de grandes volúmenes de hasta 1 l de muestras acuosas y de disolventes
† Inner taper accepts male Luer.
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno (PP) | |
10 piezas | |
Hasta 1000 ml |
20,4 cm2 | |
Boquilla escalonada de (1/4 a 3/8 in.) | |
10 | |
50 mm |