Learn More
Cytiva Cápsulas de alta capacidad Polycap GW 75
Filtre las muestras de GW (aguas subterráneas) antes del análisis de metales disueltos
Marca: Cytiva 6724-6004
Detalles adicionales : Peso : 12.63000kg
Descripción
- La membrana de PES está encapsulada en una carcasa de polipropileno resistente
- Premontados: no es necesario sustituir el filtro o descontaminar la cápsula—
- Área de filtración: 600cm2
- Caudal: 60 l/min. a 1,0 bar (14,5 psi)
- Todos los componentes de la carcasa se han fusionado térmicamente
- Los conectores dentados para tubos permiten la conexión con tubos de distintos tamaños
- Ventilación de entrada
Compliance
Certificación para un volumen reducido de metales extraíbles. Adecuado para el método EPA 3005 para el análisis de aguas subterráneas.
Especificaciones
Certificación para un volumen reducido de metales extraíbles; apto para método EPA 3005 para análisis de aguas subterráneas | |
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
60 | |
4,1 bar (60 psi) | |
100/paq. |
Filtros de cápsula para el muestreo de aguas subterráneas Polycap GW 75, 0,45 μm, PES (100 unidades) | |
0,45 μm | |
600 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
100 piezas |