Learn More
Cytiva Cápsulas de alta capacidad Whatman™Polycap GW 75
Descripción
- La membrana de PES está encapsulada en una carcasa de polipropileno resistente
- Premontados: no es necesario sustituir el filtro o descontaminar la cápsula—
- Área de filtración: 600cm2
- Caudal: 60 l/min. a 1,0 bar (14,5 psi)
- Todos los componentes de la carcasa se han fusionado térmicamente
- Los conectores dentados para tubos permiten la conexión con tubos de distintos tamaños
- Ventilación de entrada
Compliance
Certificación para un volumen reducido de metales extraíbles. Adecuado para el método EPA 3005 para el análisis de aguas subterráneas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación para un volumen reducido de metales extraíbles; apto para método EPA 3005 para análisis de aguas subterráneas |
| Descripción | Filtros de cápsula para el muestreo de aguas subterráneas Polycap GW 75, 0,45 μm, PES (1 unidad) |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 600 cm2 |
| Caudal | 60 |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Mostrar más |