Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap: 75TC
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
Marca: Cytiva 6714-7501
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
- Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
- Estériles y apirógenas
- Cápsulas de filtración de grado de esterilización
- Las cápsulas de 0,2μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
- Membrana de baja unión de proteínas
- Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Especificaciones
Filtro de 75 cápsulas Polycap TC, 0,2/0,1 μm estéril, entrada y salida SB (1 unidad) | |
0,2/0,1 μm | |
930 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
4,1 bares (60 psi) |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas | |
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | |
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg |