Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap de Whatman ™ TC 75
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
1,0/1,0 μm
Estilo de entrada:
1/4-3/8 pulg con salida y entrada dentada SB
3/8-1/2 pulg con entrada dentada SB 1/2
3/8-1/2 pulg. Entrada y salida SB de 1/2 pulg. (1 ud.)
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg
Estilo de salida:
1/4-3/8 pulg con salida y entrada dentada SB
3/8-1/2 pulg con salida y entrada dentada 1/2 SB
Campana de llenado dentada y salida de 1/4-3/8 pulg
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg
Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
- Estériles y apirógenas
- Cápsulas de filtración de grado de esterilización
- Las cápsulas de 0,2μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
- Membrana de baja unión de proteínas
- Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 75 Filtro de cápsula Polycap TC, 0,2/0,2 μm, estéril, con entrada y salida SB más campana de llenado (1 unidad + FB) |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,2/0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 930 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | Campana de llenado dentada y salida de 1/4-3/8 pulg |