Learn More
Cytiva Tiras de comparación integral de indicadores de pH
Proporciona un valor de pH visual extremadamente claro y exacto mediante el uso de cuatro segmentos diferentes de papeles indicadores impregnados con colorante. Los papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™ utilizan colorantes que se han unido químicamente al papel y no se pueden filtrar en la solución.
Marca: Cytiva 2630-990
37.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Se usa para la determinación rápida de valores de pH
- Lecturas de pH de forma instantánea
- Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
- Cómodo y portátil para un uso de campo
Especificaciones
De 8 a 9,7 | |
Pruebas de pH de rutina | |
Tira reactiva para indicador de pH, tira de comparación integral |
Tira | |
Soportes de plástico, segmentos de papel en cada tira, gráficos complementarios de indicación | |
100 x 11 mm |