Learn More
Cytiva Membranas de nailon Nytran™
Realiza la colada uniformemente en ambos lados de una matriz de soporte, lo que proporciona una excelente simetría y permite que las membranas permanezcan lisas sin ondulaciones
Marca: Cytiva 10416094
Detalles adicionales : Peso : 0.31000kg
Descripción
- Carga moderada: ideal para aplicaciones que requieren una carga menor como transferencias Southern y Northern blot, elevaciones de placas y colonias, así como transferencias dot y slot—
- Permite excelentes relaciones señal-ruido
- Capacidad de unión: > 400μg/cm2
- Compatible con la detección isotópica y no isotópica
- Disponible en tamaños de poro de 0,2 μm y 0,45 μm para conseguir una retención óptima de oligonucleótidos y fragmentos de ADN más grandes
Especificaciones
20 cm | |
Adecuadas para la detección isotópica y no isotópica | |
Rollo | |
0,2 μm |
3 m | |
>400 μg/cm2 | |
Nailon |