Learn More
Cytiva Membranas de nailon Whatman™ Nytran™
Código de producto. p-4909591
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 cm
30 cm
Anchura (métrico):
3 m
Formato:
Rollo
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato Tamaño de poro unitSize
11919287 20 cm 3 m Rollo 0,2 μm cada uno
11929287 30 cm 3 m Rollo 0,2 μm cada uno
11939287 20 cm 3 m Rollo 0,45 μm cada uno
10003401 30 cm 3 m Rollo 0,45 μm cada uno
4 options
Código de producto. 11919287
Marca: Cytiva 10416094
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realiza la colada uniformemente en ambos lados de una matriz de soporte, lo que proporciona una excelente simetría y permite que las membranas permanezcan lisas sin ondulaciones
  • Carga moderada: ideal para aplicaciones que requieren una carga menor como transferencias Southern y Northern blot, elevaciones de placas y colonias, así como transferencias dot y slot—
  • Permite excelentes relaciones señal-ruido
  • Capacidad de unión: > 400μg/cm2
  • Compatible con la detección isotópica y no isotópica
  • Disponible en tamaños de poro de 0,2 μm y 0,45 μm para conseguir una retención óptima de oligonucleótidos y fragmentos de ADN más grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 3 m
Para utilizar con (aplicación) Adecuadas para la detección isotópica y no isotópica
Capacidad de unión >400 μg/cm2
Formato Rollo
Material Nailon
Tamaño de poro 0,2 μm