Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME 25 Whatman™
Ofrece una mayor adsorción del producto con un alto grado de superficie interna. Las membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME25 Whatman™ están disponibles en forma simple para aplicaciones de recuento automático de colonias, así como en cuadrícula para ayudar en procedimientos de recuento manual.
Marca: Cytiva 10409414
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01000kg
Descripción
Ofrece una mayor adsorción del producto con un alto grado de superficie interna.Las membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME25 Whatman™ están disponibles en forma simple para aplicaciones de recuento automático de colonias, así como en cuadrícula para ayudar en procedimientos de recuento manual.
Compuesto de acetato de celulosa y nitrato de celulosa caracterizado por una superficie lisa y uniforme. El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.- Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
- La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
- Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
- Tamaño de poro: 0,45 μm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Éster de celulosa mixta | |
0,45 μm | |
Verde/Negro | |
Paquete de 1000 | |
Rejilla | |
130 °C | |
12,5 seg./100mL/12,5cm2 | |
47 mm |
Verde/Negro | |
ME 25 | |
No estéril | |
Medio | |
3,1mm | |
266 °F | |
Membrana | |
1,85 in |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.