Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME 25 Whatman™
Descripción
Ofrece una mayor adsorción del producto con un alto grado de superficie interna.Las membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME25 Whatman™ están disponibles en forma simple para aplicaciones de recuento automático de colonias, así como en cuadrícula para ayudar en procedimientos de recuento manual.
Compuesto de acetato de celulosa y nitrato de celulosa caracterizado por una superficie lisa y uniforme. El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
- Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
- La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
- Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
- Tamaño de poro: 0,45 μm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Material (membrana) | MCE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Color de rejilla | Negro |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Incluye | Papel intercalado |
| Capacidad de unión de proteínas | Medio |
| Tamaño de la rejilla (métrico) | 3,1mm |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ME25/21, 0.45µm 47mm
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose