Learn More
Cytiva Aparatos de filtración al vacío de la serie MV050
Los dispositivos de filtración en vacío de la serie MV están fabricados con acero inoxidable, lo cual es especialmente adecuado para aplicaciones de microbiología.
1315.00€ - 1440.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Conectores | Tapón de caucho |
Desechables | Reusable |
Para utilizar con (equipo) | MV050 Manifold |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11325154
|
Cytiva
10440000 |
MV050/0 | Pinza de cierre rápido |
1315.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11365154
|
Cytiva
10440020 |
MV050A/0 | Pinza de cierre rápido |
1440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El sistema se puede utilizar hasta 200 °C, es esterilizable en autoclave y se puede esterilizar con calor seco hasta 180 °C.Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Reusable | |
Acero inoxidable | |
12,5 cm2 | |
MV 050A/0 | |
392°F | |
500 mL |
Tapón de caucho | |
MV050 Manifold | |
Non-sterile | |
Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries) | |
200°C | |
Vacuum Filtration Manifold | |
47/50 mm |