Learn More
Cytiva Aparatos de filtración al vacío de la serie MV050
Los dispositivos de filtración en vacío de la serie MV están fabricados con acero inoxidable, lo cual es especialmente adecuado para aplicaciones de microbiología.
Marca:  Cytiva 10440000
Detalles adicionales : Peso : 0.96000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11325154
  • 1315.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sistema se puede utilizar hasta 200 °C, es esterilizable en autoclave y se puede esterilizar con calor seco hasta 180 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Reusable
Acero inoxidable
12,5 cm2
Pinza de cierre rápido
MV 050/0
392°F
500 mL
Tapón de caucho
MV050 Manifold
Non-sterile
Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries)
MV050/0
200°C
Vacuum Filtration Manifold
47/50 mm