Learn More
Cytiva Membranas MicroPlus
Incluye una distribución de tamaño de poro muy estrecha, bajos niveles de extraíbles y mayor estabilidad de la temperatura. Las membranas Whatman™ MicroPlus son aptas para la preparación de muestras, estudios microbiológicos y la filtración de soluciones acuosas.
Marca: Cytiva 10407114
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Descripción
El método de filtración por membrana (MF) es excelente para la determinación y enumeración de contaminantes microbianos.- Filtros de membrana especiales hechos de nitrato de celulosa desarrollados para microbiología control de calidad
- Alta resistencia mecánica
- Caudal alto
- Estéril, envasado individualmente
- Todos los filtros de membrana tienen una rejilla de alto contraste (3,1 mm)
- Tipo STL en cajas dispensadoras para una fácil extracción y seguridad Manipulación con el Membrane-Butler
Especificaciones
Blanca | |
Nitrato de celulosa | |
0,45 μm | |
Control de calidad microbiológica | |
31 mm | |
50 mm |
Calzador de membrana | |
Microplus-21STL | |
Estéril | |
Negro | |
Rejilla |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.