Learn More
Cytiva Membranas Whatman MicroPlus™
Código de producto. p-6909030
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
Color:
Blanco
Negro
Verde
Color de rejilla:
Blanco
Negro
Código de filtro:
Microplus-21 STL
Microplus-21ST
Microplus-31STL
Microplus-41STL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 400
Código de producto. Diámetro (métrico) Color Color de rejilla Código de filtro unitSize
11909217 47 mm Blanco Negro Microplus-21ST paquete de 100
11919217 50 mm Blanco Negro Microplus-21ST paquete de 100
10597631 47 mm Blanco Negro Microplus-21 STL paquete de 400
10131241 50 mm Blanco Negro Microplus-21 STL paquete de 400
10059710 47 mm Negro Blanco Microplus-31STL paquete de 400
11979207 50 mm Negro Blanco Microplus-31STL paquete de 400
11989207 47 mm Verde Negro Microplus-41STL paquete de 400
11999207 50 mm Verde Negro Microplus-41STL paquete de 400
11929217 50 mm Negro Blanco Microplus-21ST paquete de 100
9 options
Código de producto. 11909217
Marca: Cytiva 10407713
Presenta una distribución muy estrecha del tamaño de los poros, bajos niveles de extraíbles y mayor estabilidad de la temperatura. Las membranas Whatman MicroPlus™ son adecuadas para la preparación de muestras, estudios microbiológicos y filtración de soluciones acuosas.
El método de filtración por membrana (MF) es excelente para la determinación y enumeración de contaminantes microbianos.
  • Filtros de membrana especiales hechos de nitrato de celulosa desarrollados para microbiología control de calidad
  • Alta resistencia mecánica
  • Caudal alto
  • Estéril, envasado individualmente
  • Todos los filtros de membrana tienen una rejilla de alto contraste (3,1 mm)
  • Tipo STL en cajas dispensadoras para una fácil extracción y seguridad Manipulación con el Membrane-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Código de filtro Microplus-21ST
Para utilizar con (aplicación) Control de calidad microbiológica
Color de rejilla Negro
Tamaño de la rejilla (métrico) 31 mm
Tipo de superficie Rejilla
Diámetro (métrico) 47 mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1