Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25
Facilita el proceso de recuento y minimiza la fatiga visual con contraste de color entre la superficie y las colonias. Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25 Whatman™ se caracterizan por una superficie suave y más uniforme.
Marca:  Cytiva 10401631
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315314
  • 169.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
  • Alto grado de área de superficie interna para una mayor absorción de productos
  • Mayor capacidad de carga de suciedad
  • Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
  • Sin surfactantes que contaminen las muestras
  • La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Mezcla de acetato de celulosa y nitrato de celulosa
No estéril
Plano
ME25
145 μm
2.8bar
0,45 μm
12,5 s/100 ml/12,5 cm2
Papel intercalado
25Pack.
142 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • ME25, 0.45µm 142mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose
SDS Documentos