Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25
Código de producto. p-4781241
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 11355304
Marca: Cytiva 10401606
Facilita el proceso de recuento y minimiza la fatiga visual con contraste de color entre la superficie y las colonias. Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25 Whatman™ se caracterizan por una superficie suave y más uniforme.
  • Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
  • Alto grado de área de superficie interna para una mayor absorción de productos
  • Mayor capacidad de carga de suciedad
  • Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
  • Sin surfactantes que contaminen las muestras
  • La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Punto de burbuja 2.8bar
Material Acetato de celulosa y nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 12,5 s/100 ml/12,5 cm2
Incluye Papel intercalado
Tipo de membrana ME25
Cantidad 100/Pk.
Tipo de superficie Plain
Grosor (métrico) 145 μm
Diámetro (métrico) 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ME25, 0.45 µm 25 mm, 100 pack
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.