Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25
Facilita el proceso de recuento y minimiza la fatiga visual con contraste de color entre la superficie y las colonias. Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25 Whatman™ se caracterizan por una superficie suave y más uniforme.
Marca: Cytiva 10401626
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
Descripción
- Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
- Alto grado de área de superficie interna para una mayor absorción de productos
- Mayor capacidad de carga de suciedad
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- Sin surfactantes que contaminen las muestras
- La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Mezcla de acetato de celulosa y nitrato de celulosa | |
No estéril | |
Plano | |
ME25 | |
145 μm |
2.8bar | |
0,45 μm | |
12,5 s/100 ml/12,5 cm2 | |
Papel intercalado | |
Paquete de 50 | |
110 mm |
Seguridad y manipulación
- ME25, 0.45µm 110mm
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose