Learn More
Cytiva Whatman™ Hardened Low Ash Qualitative Cone Filter Paper
Supports vacuum filtration in Büchner or Hirsch funnels, and enables strong retention of very fine crystalline precipitates
251.00€ - 885.00€
Especificaciones
Formato | Cono |
---|---|
Particle Retention | 2,7 μm |
Velocidad de filtración | 2685 s (Herzberg) |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de embudo Hirsch y Büchner |
Cantidad | 1000/paq. |
Product Code | Brand | Grado | Diámetro (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Grado | Diámetro (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
16541640
|
Cytiva
990110116 |
Grado 1 | 110 mm |
251.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16531640
|
Cytiva
990010116 |
Grado 40 | 110 mm |
780.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16521640
|
Cytiva
990010112 |
Grado 40 | 125 mm |
885.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Thinner filter design than most Büchner filter papers (average 115 μm)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Maintains sample quality and purity
- Nominal particle retention of 2.7 μm
- Slow flow rates (Herzberg filtration speed 2685 s)
- High purity and low ash content (0.015% ash maximum)
- Compatible with Hirsch or Büchner funnels
Specifications
Cono | |
2685 s (Herzberg) | |
1000/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
2,7 μm | |
Aplicaciones de embudo Hirsch y Büchner | |
115 μm |