Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio Whatman de grado 934-AH RTU, listos para usar
Los papeles de filtro de microfibra de vidrio de grado 934-AH RTU listos para usar son la versión que ahorra tiempo de los 934papeles de filtro de microfibra de vidrio -AH de GE, que se utilizan ampliamente para el análisis de sólidos suspendidos totales.
Marca:  Cytiva 4827-042
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15893714
  • 101.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los papeles de filtro de microfibra de vidrio RTU de grado 934-AH se han prelavado, secado (o encendido), enfriado, desecado y pesado, eliminando los pasos de pretratamiento requeridos por las partes C, D y E del método 2540 estándar de laboratorio de la EPA de EE. UU.
  • Retención de partículas finas de 1,5 μm
  • Altos caudales para procesar muestras pesadas y turbias
  • Envasados con una bandeja de aluminio con código de barras que señala el peso del filtro que se puede utilizar para encontrar la documentación del filtro peso
  • La familia RTU 934-AH viene en tres variedades diferentes: RTU 934-AH para sólidos suspendidos y disueltos; RTU para volátiles; RTU Doble peso
  • Versiones económicas de RTU 934-AH disuelto, suspendido, y filtros de prueba volátiles también están disponibles
  • Las versiones económicas son pre-lavadas y secadas pero no pesadas y no se suministran con códigos de barras
Las aplicaciones incluyen análisis de sólidos disueltos, suspendidos y volátiles; también aplicaciones de monitorización de aguas residuales incluyendo ríos, lagos y aguas costeras, así como análisis de descarga purificada de plantas de tratamiento de aguas residuales y monitorización de aguas de descarga de plantas industriales
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Microfibra de vidrio
No estéril
934-AH RTU
Filtro para volátiles, preaclarado y encendido
42,5 mm
Nuestros papeles de filtro de microfibra de vidrio Whatman de grado 934-AH RTU han sido prelavados, secados (o inflamados), refrigerados, desecados y pesados, lo que elimina los pasos de pretratamiento que exige el Método Estándar de Laboratorio 2540 de la EPA de EE. UU. parte
1,5 μm
Análisis de sólidos totales suspendidos, disueltos y volátiles; filtración de aguas residuales; para volátiles, pre-enjuagados e encendidos
100
341 ml/min