Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio Whatman de grado 934-AH RTU, listos para usar
Los papeles de filtro de microfibra de vidrio de grado 934-AH RTU listos para usar son la versión que ahorra tiempo de los 934papeles de filtro de microfibra de vidrio -AH de GE, que se utilizan ampliamente para el análisis de sólidos suspendidos totales.
96.80€ - 268.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Descripción | Nuestros papeles de filtro de microfibra de vidrio Whatman de grado 934-AH RTU han sido prelavados, secados (o inflamados), refrigerados, desecados y pesados, lo que elimina los pasos de pretratamiento que exige el Método Estándar de Laboratorio 2540 de la EPA de EE. UU. parte |
Material | Microfibra de vidrio |
Particle Retention | 1,5 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15803724
|
Cytiva
4827-047 |
Filtro para volátiles, preaclarado y encendido | 47 mm |
128.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15813724
|
Cytiva
4827-070 |
Filtro para volátiles, preaclarado y encendido | 70 mm |
162.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15823724
|
Cytiva
4827-090 |
Filtro para volátiles, preaclarado y encendido | 90 mm |
178.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15833714
|
Cytiva
3827-035 |
Filtro RTU para volátiles, prepesado | 35 mm |
119.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15833724
|
Cytiva
9907-070 |
Filtro RTU para sólidos | 70 mm |
173.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15843714
|
Cytiva
3827-042 |
Filtro RTU para volátiles, prepesado | 42,5 mm |
119.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15853714
|
Cytiva
3827-047 |
Filtro RTU para volátiles, prepesado | 47 mm |
128.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15853724
|
Cytiva
9927-047 |
Filtro RTU para sólidos, doble peso | 47 mm |
206.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15863714
|
Cytiva
3827-070 |
Filtro RTU para volátiles, prepesado | 70 mm |
172.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15863724
|
Cytiva
9927-070 |
Filtro RTU para sólidos, doble peso | 70 mm |
249.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15873714
|
Cytiva
3827-090 |
Filtro RTU para volátiles, prepesado | 90 mm |
201.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15873724
|
Cytiva
9927-090 |
Filtro RTU para sólidos, doble peso | 90 mm |
268.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15883714
|
Cytiva
4827-035 |
Filtro para volátiles, preaclarado y encendido | 35 mm |
96.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15893714
|
Cytiva
4827-042 |
Filtro para volátiles, preaclarado y encendido | 42,5 mm |
101.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Los papeles de filtro de microfibra de vidrio de grado 934-AH RTU se han prelavado, secado (o encendido), enfriado, desecado y pesado, eliminando los pasos de pretratamiento requeridos por 2540 las partes C, D y E del método estándar de laboratorio de la EPA de EE.UU
- Retención de partículas finas de 1,5 μm
- Altos caudales para procesar muestras pesadas y turbias
- Envasados con una bandeja de aluminio con código de barras que señala el peso del filtro que se puede utilizar para encontrar la documentación del filtro peso
- 934-AH RTU familia viene en tres variedades diferentes: 934-AH RTU para sólidos suspendidos y disueltos; RTU para volátiles; RTU Doble peso
- Versiones económicas de 934-AH RTU disuelto, suspendido, y filtros de prueba volátiles también están disponibles
- Las versiones económicas son pre-lavadas y secadas pero no pesadas y no se suministran con códigos de barras
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
100 |
Nuestros papeles de filtro de microfibra de vidrio Whatman de grado 934-AH RTU han sido prelavados, secados (o inflamados), refrigerados, desecados y pesados, lo que elimina los pasos de pretratamiento que exige el Método Estándar de Laboratorio 2540 de la EPA de EE. UU. parte | |
1,5 μm | |
934-AH RTU | |
341 ml/min |