Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio Whatman de grado 934-AH RTU, listos para usar
Los papeles de filtro de microfibra de vidrio de grado 934-AH RTU listos para usar son la versión que ahorra tiempo de los 934papeles de filtro de microfibra de vidrio -AH de GE, que se utilizan ampliamente para el análisis de sólidos suspendidos totales.
Marca: Cytiva 9927-070
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Los papeles de filtro de microfibra de vidrio RTU de grado 934-AH se han prelavado, secado (o encendido), enfriado, desecado y pesado, eliminando los pasos de pretratamiento requeridos por las partes C, D y E del método 2540 estándar de laboratorio de la EPA de EE. UU.
- Retención de partículas finas de 1,5 μm
- Altos caudales para procesar muestras pesadas y turbias
- Envasados con una bandeja de aluminio con código de barras que señala el peso del filtro que se puede utilizar para encontrar la documentación del filtro peso
- La familia RTU 934-AH viene en tres variedades diferentes: RTU 934-AH para sólidos suspendidos y disueltos; RTU para volátiles; RTU Doble peso
- Versiones económicas de RTU 934-AH disuelto, suspendido, y filtros de prueba volátiles también están disponibles
- Las versiones económicas son pre-lavadas y secadas pero no pesadas y no se suministran con códigos de barras
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
934-AH RTU | |
Filtro RTU para sólidos, doble peso | |
70 mm |
Nuestros papeles de filtro de microfibra de vidrio Whatman de grado 934-AH RTU han sido prelavados, secados (o inflamados), refrigerados, desecados y pesados, lo que elimina los pasos de pretratamiento que exige el Método Estándar de Laboratorio 2540 de la EPA de EE. UU. parte | |
1,5 μm | |
Análisis de sólidos totales suspendidos, disueltos y volátiles; filtración de aguas residuales; para sólidos | |
100 | |
341 ml/min |