Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 91: láminas
Alta resistencia a la humedad gracias a la incorporación de una resina químicamente estable
1180.00€ - 1220.00€
Especificaciones
Formato | Lámina |
---|---|
Material | Celulosa |
Tamaño de poro | 10 μm |
Velocidad de filtración | De 70 s |
Para utilizar con (aplicación) | Un filtro con pliegues de uso general para un análisis rutinario menos crítico. Ampliamente utilizado para el ensayo de sacarosa en azúcar de caña y dentro de los laboratorios farmacéuticos para la filtración rutinaria. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11300534
|
Cytiva
1091-930 |
58 x 58 cm | 580 mm | 580 mm |
1180.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11310534
|
Cytiva
1091-935 |
61 x 61 cm | 610 mm | 610 mm |
1220.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Grado reforzado húmedo
- Filtro de pliegues de uso general
- Para análisis rutinarios menos críticos
- Se utiliza para analizar la sacarosa en azúcar de caña
Especificaciones
Lámina | |
10 μm | |
Un filtro con pliegues de uso general para un análisis rutinario menos crítico. Ampliamente utilizado para el ensayo de sacarosa en azúcar de caña y dentro de los laboratorios farmacéuticos para la filtración rutinaria. | |
500 piezas |
Celulosa | |
De 70 s | |
Grado 91 | |
205 μm |