Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 91: láminas
Alta resistencia a la humedad gracias a la incorporación de una resina químicamente estable
Marca: Cytiva 1091-930
Detalles adicionales : Peso : 10.38000kg
Descripción
- Grado reforzado húmedo
- Filtro de pliegues de uso general
- Para análisis rutinarios menos críticos
- Se utiliza para analizar la sacarosa en azúcar de caña
Especificaciones
Papel de filtro cualitativo reforzado con humedad de grado 91, hoja, 58 x 58 cm | |
Celulosa | |
De 70 s | |
Grado 91 | |
205 μm | |
580 mm |
Lámina | |
10 μm | |
Un filtro con pliegues de uso general para un análisis rutinario menos crítico. Ampliamente utilizado para el ensayo de sacarosa en azúcar de caña y dentro de los laboratorios farmacéuticos para la filtración rutinaria. | |
500 piezas | |
58 x 58 cm | |
580 mm |