Learn More
Cytiva Papel para análisis cuantitativo de aI
Permite una eficaz recuperación de precipitados con superficie endurecida con ácido y bajo contenido de ceniza. El papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 52 Whatman™ evita la destrucción de fibra durante la filtración en vacío o la recogida de precipitados.
Marca: Cytiva 1452-240
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
Permite una eficaz recuperación de precipitados con superficie endurecida con ácido y bajo contenido de ceniza.El papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 52 Whatman™ evita la destrucción de fibra durante la filtración en vacío o la recogida de precipitados.
- Fabricado con línters de algodón de alta calidad y tratado para eliminar las trazas de metales
- Alta resistencia a la humedad y química
- Retención de partículas nominal de 7µm.
- Caudal medio (velocidad de filtración de Herzberg: 235 s)
- Alta pureza (0,015 % máximo de ceniza)
- Compatible con aplicaciones de embudo Hirsch o Büchner
Especificaciones
15 s/100 ml/pulg.2 | |
Circulares | |
7 μm | |
ASTM, 55 segundos; Herzberg, 235 segundos | |
Adecuado para filtraciones de Büchner en las que es conveniente recuperar el precipitado de la superficie del filtro después de la filtración. | |
Medio | |
175 μm | |
240 mm |
Filtro de grado 52 para análisis cuantitativo, general, círculo de 240 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
7 μm | |
Medio | |
Grado 52 | |
Paquete de 100 | |
Bajo contenido en cenizas endurecido |