Learn More
Cytiva Papel para análisis cuantitativo de aI
Permite una eficaz recuperación de precipitados con superficie endurecida con ácido y bajo contenido de ceniza. El papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 52 Whatman™ evita la destrucción de fibra durante la filtración en vacío o la recogida de precipitados.
42.10€ - 162.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 15 s/100 ml/pulg.2 |
---|---|
Formato | Circulares |
Material | Línters de algodón de alta calidad |
Particle Retention | 7 μm |
Tamaño de poro | 7 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11340504
|
Cytiva
1452-090 |
90 mm |
42.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300504
|
Cytiva
1452-110 |
110 mm |
49.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11310504
|
Cytiva
1452-125 |
125 mm |
59.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11392975
|
Cytiva
1452-150 |
150 mm |
70.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11320504
|
Cytiva
1452-240 |
240 mm |
162.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Permite una eficaz recuperación de precipitados con superficie endurecida con ácido y bajo contenido de ceniza.El papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 52 Whatman™ evita la destrucción de fibra durante la filtración en vacío o la recogida de precipitados.
- Fabricado con línters de algodón de alta calidad y tratado para eliminar las trazas de metales
- Alta resistencia a la humedad y química
- Retención de partículas nominal de 7 μm
- Caudal medio (velocidad de filtración de Herzberg 235 s)
- Alta pureza (0,015 % máximo de ceniza)
- Compatible con aplicaciones de embudo Hirsch o Büchner
Specifications
15 s/100 ml/pulg.2 | |
Línters de algodón de alta calidad | |
7 μm | |
Medio | |
Medio | |
175 μm |
Circulares | |
7 μm | |
ASTM, 55 segundos; Herzberg, 235 segundos | |
Grado 52 | |
Paquete de 100 | |
Bajo contenido en cenizas endurecido |