Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 44
Reduce el contenido total de ceniza y la cantidad de tiempo necesario para la filtración. El papel de filtro cuantitativo de grado 44 Whatman™ permite análisis gravimétricos más rápidos con material de filtro más fino.
Marca: Cytiva 1444-070
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Reduce el contenido total de ceniza y la cantidad de tiempo necesario para la filtración.El papel de filtro cuantitativo de grado 44 Whatman™ permite análisis gravimétricos más rápidos con material de filtro más fino.
Versión fina del papel sin ceniza de grado 42 para la retención de partículas finas.- Mediciones exactas de masa seca sin ceniza
- Clasificación de retención de partículas nominal fina de 3 µm
- Velocidad de filtración (Herzberg 995 s)
- Grosor normal de 180 µm
Especificaciones
56 s/100 ml/pulg.2 | |
Circulares | |
3 μm | |
De 995 s | |
Diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales. | |
Fina | |
176 μm | |
70 mm |
Papel de filtro sin ceniza de grado 44, fino, círculo de 70 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
3 μm | |
Medio | |
Grado 44 | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza |