Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 44
Reduce el contenido total de ceniza y la cantidad de tiempo necesario para la filtración. El papel de filtro cuantitativo de grado 44 Whatman™ permite análisis gravimétricos más rápidos con material de filtro más fino.
26.70€ - 187.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 56 s/100 ml/pulg.2 |
---|---|
Formato | Circulares |
Material | Línters de algodón de alta calidad |
Particle Retention | 3 μm |
Tamaño de poro | 3 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11310484
|
Cytiva
1444-090 |
90 mm |
33.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300484
|
Cytiva
1444-070 |
70 mm |
26.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10377531
|
Cytiva
1444-110 |
110 mm |
54.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11392965
|
Cytiva
1444-125 |
125 mm |
55.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11302975
|
Cytiva
1444-150 |
150 mm |
74.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11312975
|
Cytiva
1444-185 |
185 mm |
109.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390474
|
Cytiva
1444-240 |
240 mm |
187.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Reduce el contenido total de ceniza y la cantidad de tiempo necesario para la filtración.El papel de filtro cuantitativo de grado 44 Whatman™ permite análisis gravimétricos más rápidos con material de filtro más fino.
Versión fina del papel sin ceniza de grado 42 para la retención de partículas finas.- Mediciones exactas de masa seca sin ceniza
- Clasificación de retención de partículas nominal fina de 3 μm
- Velocidad de filtración (Herzberg 995 s)
- Grosor normal de 180 μm
Especificaciones
56 s/100 ml/pulg.2 | |
Línters de algodón de alta calidad | |
3 μm | |
Medio | |
Fina | |
176 μm |
Circulares | |
3 μm | |
De 995 s | |
Grado 44 | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza |