Learn More
Cytiva Papel filtro de microfibra de vidrio de grado 92
Mejora el rendimiento y la longevidad de los equipos. El papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 92 Whatman™ se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones.
155.00€ - 406.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Grado | GF 92 |
Porosidad | Medio |
Grosor (métrico) | 350 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11325464
|
Cytiva
10421060 |
142 mm |
406.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11345454
|
Cytiva
10421019 |
42 mm |
155.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11315464
|
Cytiva
10421057 |
135 mm |
397.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11365454
|
Cytiva
10421026 |
47 mm |
168.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11385454
|
Cytiva
10421043 |
100 mm |
251.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11375454
|
Cytiva
10421030 |
50 mm |
171.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Prefiltro de fibra de vidrio sin ligante• Dosificación de materias en suspensión (TSS) según NF EN 872
• Muy gran pureza química
Especificaciones
Circulares | |
GF 92 | |
350 μm |
Vidrio de borosilicato | |
Medio |