Learn More
Cytiva Papel filtro de microfibra de vidrio de grado 92
Mejora el rendimiento y la longevidad de los equipos. El papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 92 Whatman™ se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones.
Marca:  Cytiva 10421019
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11345454
  • 155.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros se utilizan para diversas aplicaciones, desde el análisis de partículas finas y gruesas al prefiltro de membranas para residuos de protección de cereales
  • Aglomerante inorgánico que proporciona mayor resistencia
  • Resistentes a temperaturas de hasta 500 °C
  • Velocidad de filtración media
  • Forma: círculo
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
GF 92
Paquete de 200
42 mm
Vidrio de borosilicato
Medio
350 μm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
Certificados
Ofertas especiales
Promotions