Learn More
Cytiva Papel filtro de microfibra de vidrio de grado 92
Mejora el rendimiento y la longevidad de los equipos. El papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 92 Whatman™ se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones.
Marca: Cytiva 10421026
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Los filtros se utilizan para diversas aplicaciones, desde el análisis de partículas finas y gruesas al prefiltro de membranas para residuos de protección de cereales
- Aglomerante inorgánico que proporciona mayor resistencia
- Resistentes a temperaturas de hasta 500 °C
- Velocidad de filtración media
- Forma: círculo
Especificaciones
Circulares | |
GF 92 | |
Paquete de 200 | |
47 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Medio | |
350 μm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.