Learn More
Cytiva Papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 8
Papel de filtro de microfibra de vidrio
120.00€ - 195.00€
Especificaciones
Material | Microfibra de vidrio |
---|---|
Caudal | 12 s/100 ml/1.56 cm2 |
Grosor (métrico) | 350 μm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Formato | Grado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Formato | Grado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11335274
|
Cytiva
10370119 |
47 mm (Diám.) | Circulares | GF 6 | 200/paq. |
120.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11345274
|
Cytiva
10370172 |
60 x 90mm | Rectángulo | GF 8 | 100/paq. |
185.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11325274
|
Cytiva
10370105 |
90 mm (Diám.) | Circulares | GF 6 | 100/paq. |
195.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Para la filtración de partículas gruesas y la determinación de PCB, DDE, DDT, furano, dioxina4
- Caudal: 12 s/100 ml/1.56 cm2
- Grosor: 350 μm
Especificaciones
Microfibra de vidrio | |
12 s/100 ml/1.56 cm2 | |
350 μm |