Learn More
Cytiva Papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 8
Papel de filtro de microfibra de vidrio
Marca: Cytiva 10370172
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Para la filtración de partículas gruesas y la determinación de PCB, DDE, DDT, furano, dioxina4
- Velocidad de flujo:12 s/100 ml/1,56 cm2
- Grosor: 350μ m
Especificaciones
Rectángulo | |
12 s/100 ml/1.56 cm2 | |
100/paq. | |
60 x 90mm |
Microfibra de vidrio | |
GF 8 | |
350 μm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.