Learn More
QIAGEN QIAcard FTA DMPK
Para recolección, estabilización, procesamiento, transporte y archivo de muestras biológicas. 4 áreas de muestra por tarjeta.
Marca: QIAGEN WB129242
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Para recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras biológicas.4 áreas de muestra por tarjeta.
Las tarjetas QIAcard FTA DMPK para farmacocinética del metabolismo de fármacos permiten el muestreo de microvolúmenes con solo 10 a 20 μl por muestra, y están diseñadas para su uso con muestras de sangre. Las tarjetas también se pueden utilizar con muestras incoloras, como plasma, líquido cefalorraquídeo y orina.
QIAcard FTA DMPK-A y QIAcard FTA DMPK-B contienen productos químicos impregnados que permiten la desnaturalización de proteínas para inactivar enzimas endógenas. La lisis celular libera materiales celulares endógenos en la tarjeta. La estabilización del ADN permite volver a muestrear la mancha de sangre para la farmacogenómica. Los productos químicos impregnados pueden interferir con la detección de espectrometría de masas (por ejemplo, la supresión de iones).
QIAcard FTA DMPK-C contiene celulosa pura. No hay productos químicos impregnados que interfieran con el análisis. Las proteínas no están desnaturalizadas, por lo que las tarjetas pueden ser más adecuadas para biomoléculas basadas en proteínas y estudios de anticuerpos.
Análisis:
Análisis principalmente con HPLC o UHPLC seguido de detección de MS/MS, técnicas de MS de desorción directa como DESI. Se ha demostrado que el metanol o las mezclas acuosas/orgánicas funcionan bien para moléculas pequeñas y se recomiendan tampones acuosos para proteínas.
Seleccione un buen disolvente para el analito mientras mantiene la compatibilidad con las condiciones de HPLC que se van a utilizar. La elección de la tarjeta DMPK depende de muchos factores, como la estructura química del analito, el disolvente de extracción y el flujo de trabajo de análisis.
Especificaciones
Tarjeta | |
Para las biomoléculas basadas en proteínas, la limpieza en sustrato tiene el potencial de transmitir una mayor estabilidad de analito, requiere menos animales experimentales | |
Contiene productos químicos impregnados que permiten la desnaturalización de proteínas para inactivar las enzimas endógenas. La lisis celular libera materiales celulares endógenos en la tarjeta. La estabilización del ADN permite el remuestreo de una mancha de sangre para la farmacogenómica. |
Tipo B | |
100 tarjetas | |
QIAcard FTA DMPK-B |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .