Learn More
QIAGEN QIAcard FTA DMPK
Código de producto. p-4817302
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
QIAcard FTA DMPK-A
QIAcard FTA DMPK-B
QIAcard FTA DMPK-C
Formulación:
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Tipo de producto Formulación unitSize
15127874 QIAcard FTA DMPK-C Tipo C cada uno
13578970 QIAcard FTA DMPK-C Tipo C paquete de 100
15321419 QIAcard FTA DMPK-A Tipo A paquete de 100
15346165 QIAcard FTA DMPK-B Tipo B paquete de 100
4 options
Código de producto. 15127874
Marca: QIAGEN WB129243
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 4 áreas de muestra por tarjeta.
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 4 áreas de muestra por tarjeta.
Las tarjetas QIAcard FTA DMPK para farmacocinética del metabolismo de fármacos permiten el muestreo de microvolúmenes con solo 10 a 20 μl por muestra, y están diseñadas para su uso con muestras de sangre. Las tarjetas también se pueden utilizar con muestras incoloras, como plasma, líquido cefalorraquídeo y orina.
QIAcard FTA DMPK-A y QIAcard FTA DMPK-B contienen productos químicos impregnados que permiten la desnaturalización de proteínas para inactivar enzimas endógenas. La lisis celular libera materiales celulares endógenos en la tarjeta. La estabilización del ADN permite volver a muestrear la mancha de sangre para la farmacogenómica. Los productos químicos impregnados pueden interferir con la detección de espectrometría de masas (por ejemplo, la supresión de iones).
QIAcard FTA DMPK-C contiene celulosa pura. No hay productos químicos impregnados que interfieran con el análisis. Las proteínas no están desnaturalizadas, por lo que las tarjetas pueden ser más adecuadas para biomoléculas basadas en proteínas y estudios de anticuerpos.
Análisis:
Análisis principalmente con HPLC o UHPLC seguido de detección de MS/MS, técnicas de MS de desorción directa como DESI. Se ha demostrado que el metanol o las mezclas acuosas/orgánicas funcionan bien para moléculas pequeñas y se recomiendan tampones acuosos para proteínas.
Seleccione un buen disolvente para el analito mientras mantiene la compatibilidad con las condiciones de HPLC que se van a utilizar. La elección de la tarjeta DMPK depende de muchos factores, como la estructura química del analito, el disolvente de extracción y el flujo de trabajo de análisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Tarjeta
Formulación Tipo C
Para utilizar con (aplicación) Para las biomoléculas basadas en proteínas, la limpieza en sustrato tiene el potencial de transmitir una mayor estabilidad de analito, requiere menos animales experimentales
Incluye 100 tarjetas
de control principal Contiene celulosa pura. No hay productos químicos impregnados que interfieran con el análisis. Las proteínas no están desnaturalizadas, por lo que las tarjetas pueden ser más adecuadas para biomoléculas basadas en proteínas y estudios de anticuerpos.
Tipo de producto QIAcard FTA DMPK-C