Learn More
Cytiva Membrana de nitrato de celulosa de grado NC45
Disponen de una distribución del tamaño de poro muy estrecha y bajos niveles de sustancias extraíbles
Marca: Cytiva 10401170
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Los filtros de membrana estériles eliminan el riesgo de contaminación que podría influir en el análisis
- Alta resistencia y flexibilidad
- Adecuado para aplicaciones de separación que involucra a partículas de hasta 12 μm.
- La superficie de membrana blanca simple retiene casi por completo el residuo de filtración, lo que ayuda a una la microscopía efectiva y a la recuperación física de los depósitos
- Su alta resistencia y flexibilidad preservan la integridad de la membrana
- Diseñado para soportar la manipulación brusca
- El bajo nivel de extraibles minimiza la contaminación de las muestras
- Las aplicaciones farmacéuticas, inmunológicas, de cultivo de tejidos biomédicos y de análisis de trazas se basan en saber que la filtración preserva la integridad de la muestra original
- Ideal para la preparación de muestras críticas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
NC45. | |
Plano | |
176 °F | |
Filtro de membrana | |
4,7 cm |
Blanca | |
0,45 μm | |
Eliminación de bacterias a granel (general), análisis de sedimentos (análisis y microbiología del agua) | |
Hidrófila | |
Paquete de 100 | |
de 80 °C | |
1,85 in |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1