Learn More
Cytiva Membrana de nitrato de celulosa Whatman™de grado NC45
Descripción
- Estabilidad de temperatura mejorada
- Mayor resistencia y flexibilidad
- Reducción de la contracción
- Filtros lisos blancos
- Tamaño de poro: 0,45 μm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Material (membrana) | Nitrato de celulosa |
| Particle Retention | 8 μm |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de bacterias a granel (general), análisis de sedimentos (análisis y microbiología del agua) |
| Grado | NC45. |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Tipo de membrana | Plano |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1