Learn More
Cytiva Membrana de nitrato de celulosa de grado NC45
Disponen de una distribución del tamaño de poro muy estrecha y bajos niveles de sustancias extraíbles
Marca: Cytiva 10401118
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
- Estabilidad de temperatura mejorada
- Mayor resistencia y flexibilidad
- Reducción de la contracción
- Filtros lisos blancos
- Tamaño de poro: 0,45 μm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Nitrato de celulosa | |
0,45 μm | |
Eliminación de bacterias a granel (general), análisis de sedimentos (análisis y microbiología del agua) | |
Hidrófila | |
Paquete de 50 | |
de 80 °C | |
3,54 in |
Blanca | |
8 μm | |
No estéril | |
NC45. | |
Plano | |
176 °F | |
Filtro de membrana | |
9 cm |
Seguridad y manipulación
- NC45 Membrane, Cellulose nitrate, 0.45 µm 90 mm, 50 pack
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.