Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™, 47 mm
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 47 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Marca: Cytiva 111106
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro.Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 47 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Para filtración y detección de partículas. La captura en superficie permite examinar fácilmente las muestras y realizar análisis de corta duración.Especificaciones
Membrane Filter | |
0.2μm | |
Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular | |
Track Etched | |
47mm |
Policarbonato Nuclepore | |
Alto | |
Hidrófilo | |
Filtration Membrane Disc |